Learn More
Ranolazina USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 30459092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459092 4 x 25 mg -
30051765 25 mg 25 miligramos
30052539 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459092 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1320.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ranolazina USP Compuesto relacionado A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
CAS 2210-74-4
Nombres de analitos o componentes 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Ranolazine Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccccc1OCC2CO2
Nombre IUPAC 2-[(2-metoxifenoxi)metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786 g/mol