Learn More
Ranolazine, TRC
Código de producto. 30134767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134767 100 mg 100 miligramos
30138686 500 mg 500 miligramos
30007437 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR122500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95635-55-5
Fórmula molecular C24 H33 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 427.54
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (±)-, (±)-Ranolazine, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-[4-[2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propil]piperazina-1-il]acetamida
SMILES COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranolazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.2471