Learn More
Ranolazina, Mikromol™
Descripción
Ranolazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranolazine |
| CAS | 95635-55-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ranolazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H33 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (+/-)-, (+/-)-Ranolazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| SMILES | COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-[4-[2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propil]piperazin-1-il]acetamida |
| Mostrar más |