Learn More
(±)-ranolazina-d8 2HCl (piperazina-d8), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranolazine-D8 (piperazine-D8) Dihydrochloride |
| CAS | 1219802-60-4 |
| Fórmula molecular | C24 D8 H25 N3 O4 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-acetamide dihydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazine-d8-acetamide dihydrochloride, Ranolazine-d8 hydrochloride, Ranolazine-D8 (piperazine-D8) dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H33N3O4.2 ClH/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3;;/h4-10,20,28 H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29);2*1 H/i11D2,12D2,13D2,14D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C1([2 H])N(CC(O)COc2ccccc2OC)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-[2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propil]piperazin-1-il]acetamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 508.508 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 507.251 g/mol |
| Mostrar más |