Learn More
Ranolazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranolazine-d3 |
| CAS | 1054624-77-9 |
| Fórmula molecular | C24 2H3 H30 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Piperazineacetamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-[2-(methoxy-d3)phenoxy]propyl]- (ACI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-[2-(methoxy-d3)phenoxy]propyl]-1-piperazineacetamide (ACI), Ranolazine-d3, Ranolazine-D3 (O-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-[4-[2-hidroxi-3-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]propil]piperazin-1-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 430.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.2659 |