Learn More
Ranitidina S-óxido, TRC
Código de producto. 30008170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008170 100 mg 100 miligramos
30005303 50 mg 50 miligramos
17952155 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR120015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73851-70-4
Fórmula molecular C13 H22 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 330.4
Sinónimo N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. C (EP), Ranitidine Sulphoxide
Nombre IUPAC 1-N'-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furano-2-il]metilsulfinil]etil-1-N-metil-2-nitroetilo-1,1-diamina
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(CN(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranitidine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1362
Porcentaje de pureza >95%