Learn More
Ranitidina N,S-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranitidine-N,S-dioxide |
| CAS | 1185237-42-6 |
| Fórmula molecular | C13 H22 N4 O5 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)methyl]-2-furanyl]methyl]sulfinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N4O5S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-23(21)10-12-5-4-11(22-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(C[N+](C)(C)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-1-[5-[2-[[1-(metilamino)-2-nitroetenil]amino]etilsulfinilmetil]furan-2-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 346.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.1311 |