Learn More
N-óxido de ranitida, TRC
Código de producto. 30138698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138698 25 mg 25 miligramos
17918414 10 mg 10 miligramos
17977724 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR12001025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73857-20-2
Fórmula molecular C13 H22 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 330.4
Sinónimo 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethyloxidoamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro- (9CI, ACI), 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-, N-oxide (ZCI), N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine (ACI), N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. E (EP), Ranitidine N-Oxide
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-[5-[2-[[1-(metilamino)-2-nitroetelitilo]amino]etilsulfanilmetilfurano-2-il]óxido de metanol
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(C[N+](C)(C)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranitidine N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1362