Learn More
Clorhidrato de Ranitida, TRC
Código de producto. 30011526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011526 1 g 1 g
17903875 100 mg 100 miligramos
17941395 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1200001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66357-59-3
Fórmula molecular C13 H22 N4 O3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 350.86
Sinónimo Ranitidine Hydrochloride, 1,1-Ethenediamine, N'-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-, hydrochloride (1:1), 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-, monohydrochloride (9CI), AH 19065, Achedos, Acidex, Aciloc, Acloral, Aldin, Anistal, Antagonin, Apo-Ranitidine, Apozan, Atural, Axoban, Azantac, Consec, Coralen, Curan, Eltidine, Ezopta, Galidrin, Gastrial, Gastridin, Gastrosedol, Histac, Histak, Lydin, Melfax, Microtid, Neoceptin R, Noctone, Normon, Ptinolin, Quantor, Quicran, RND, Radinat, Ranacid, Randin, Rani 2, Ranial, Raniben, Ranidil, Ranidine, Ranigast, Ranimex, Ranin, Raniogas, Raniplex, Ranisen, Ranitab, Ranital, Ranitidine hydrochloride, Ranitidine-akri, Ranitiget, Ranitin, Ranix, Rantac, Rantacid, Rantidol, Rantin, Ranuber, Ratic, Raticina, Rosimol, Simetac, Sostril, Taural, Terposen, Trigger, Ul-Pep, Ulceran, Ulceranin, Ulcex, Ulcirex, Ulsal, Ultac, Ultidine, Urantac, Verlost, Vesyca, Vizerul, Weichilin, Weidos, Xanidine, Zantab, Zantac, Zantadin, Zantic, Zinetac, Zintac
Nombre IUPAC 1-N'-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furano-2-il]metilsulfanil]etil-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranitidine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1179
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.