Learn More
Clorhidrato de Ranitida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranitidine Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1179 |
| Porcentaje de pureza | >95% |