Learn More
Ranitidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452086 500 mg 500 miligramos
16418216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0281A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranitidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 66357-59-3
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H23ClN4O3S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (142.51 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (142.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 350.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.86
Porcentaje de pureza 98.0%