Learn More
Ranitidina EP Impureza H, Mikromol™
Código de producto. 30052268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052268 100 mg 100 miligramos
30051007 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052268 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0086.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ranitidina EP Impureza H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-nitroacetamide
CAS 72078-82-1
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-2-nitroacetamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C3 H6 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ranitidine Imp. H (EP), N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Impurity H, Ranitidine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6)
SMILES CNC(=O)C[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-metil-2-nitroacetamida
Peso molecular (g/mol) 118.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0378 g/mol