Learn More
Ranitidina EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Ranitidina EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ranitidine Imp. H (EP), N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Impurity H, Ranitidine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| SMILES | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-nitroacetamida |
| Mostrar más |