Learn More
Ranitidina EP Impureza G (Nizatidina EP Impureza K), Mikromol™
Código de producto. 30458407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458407 4 x 25 mg 100 miligramos
30049555 100 mg 100 miligramos
30051539 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458407 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0086.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ranitidina EP Impureza G (Nizatidina EP Impureza K), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime
CAS 148639-72-9
Nombres de analitos o componentes 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C5 H9 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nizatidine Imp. K (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. G (EP), Ranitidine Imp. G (EP), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime, Nizatidine Impurity K, Ranitidine Hydrochloride Impurity G, Ranitidine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3OS/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC1=NCCSC1=NO
Nombre IUPAC N-[5-(metilamino)-2,3-dihidro-1,4-tiazin-6-ilideno]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 159.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0466 g/mol