Learn More
Ranitidina EP Impureza G (Nizatidina EP Impureza K), Mikromol™
Descripción
Ranitidina EP Impureza G (Nizatidina EP Impureza K)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime |
| CAS | 148639-72-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C5 H9 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nizatidine Imp. K (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. G (EP), Ranitidine Imp. G (EP), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime, Nizatidine Impurity K, Ranitidine Hydrochloride Impurity G, Ranitidine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3OS/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CNC1=NCCSC1=NO |
| Nombre IUPAC | N-[5-(metilamino)-2,3-dihidro-1,4-tiazin-6-ilideno]hidroxilamina |
| Mostrar más |