Learn More
Ranitidina EP Impureza D (como sal sódica), Mikromol™
Descripción
Ranitidina EP Impureza D (como sal sódica)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[((5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| CAS | 112251-56-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[2-[((5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C12 H18 N3 O4 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt, Ranitidine Hydrochloride Imp. D (EP), Ranitidine Imp. D (EP), N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]-methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt, Ranitidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Sodium Salt, AH 24844A, Ph Eur Ranitidine Impurity D, BP Ranitidine Impurity D, Ranitidine complex nitroacetamide hydrochloride salt (AH24844), complex nitroacetamide sodium salt (AH 24844A), Ranitidine Hydrochloride Impurity D as Sodium Salt, Ranitidine Impurity D as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN(C)Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | sodio;1-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfanil]etilamino]-2-nitroetenolato |
| Mostrar más |