Learn More
Impureza B de ranitidina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranitidine-d6 Impurity B |
| CAS | 1189903-94-3 |
| Fórmula molecular | C10H12D6N2OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[[(2-Aminoethyl)thio]methyl]-N,N-(dimethyl-d6)-2-furanmethanamine, 2-[[5-(Dimethylamino-d6-methyl)-2-furanyl]methylthio]ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1oc(CSCCN)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[[5-[[bis(trideuteriometil)amino]metil]furan-2-il]metilsulfanil]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 220.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1516 |