Learn More
Clorhidrato de ranitidina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranitidine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1185238-09-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 2H6 H16 N4 O3 S . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ranitidine-D6 Hydrochloride, N-[2-[[[-5-[(Dimethylamino-d6)methyl)]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N’-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine Hydrochloride, AH 19065-d6, Azantac-d6, Melfax-d6, Raniben-d6, Ranidil-d6, Raniplex-d6, Zantac-d6, Zintac-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-N'-[2-[[5-[[bis(trideuteriometil)amino]metil]furan-2-il]metilsulfanil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 356.9 |
| Mostrar más |