Learn More
Ranimustina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranimustine |
| CAS | 58994-96-0 |
| Fórmula molecular | C10 H18 Cl N3 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranoside','methyl 6-[[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-6-deoxy-, Methyl 6-[[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-6-deoxy-α-D-glucopyranoside, Cymerin, Cymerine, MCNU, NSC 270516, Ranimustine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18ClN3O7/c1-20-9-8(17)7(16)6(15)5(21-9)4-12-10(18)14(13-19)3-2-11/h5-9,15-17H,2-4H2,1H3,(H,12,18)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CNC(=O)N(CCCl)N=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-1-nitroso-3-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metoxioxan-2-il]metil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 327.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0833 |