Learn More
Ohaus™ Báscula de recuento Ranger™ Count 4000
Código de producto. 15523893 Tienda Ohaus Productos
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacidad:
6 kg
30 kg
Packungsgröße:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad Packungsgröße
15523893 30 kg cada uno
15523883 6 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15523893 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30231105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    440.84€ / paquete de 1
    Ahorro 169.16€
    27% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Adecuada para operaciones de recuento industriales difíciles que requieren durabilidad y precisión.
  • Equipada con funciones de pesaje, recuento de piezas, control de recuento y acumulación, y puede producir resultados para una gran variedad de necesidades industriales de pesaje, recuento y medición
  • La carcasa completamente metálica ofrece resistencia y protección y maximiza la vida del producto
  • El rendimiento preciso de recuento y pesaje produce resultados precisos
  • Software fácil de usar
  • Fácil de utilizar
  • Sus diversas opciones de conectividad proporcionan conexión a múltiples dispositivos periféricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Duración de la batería 210 horas con batería recargable
Tipo de conexión 2º RS232 (disponible como accesorio)Ethernet (disponible como accesorio)RS232 (incluido)USB (disponible como accesorio)
Estructura Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Capacidad 30 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED
Legibilidad 1,000000 g
Incluye RS232, alimentación de CA, batería recargable
Linealidad 2,000000 g
Material Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Modelo RC41M30
Repetibilidad 2,000000 g
Dimensiones (L x An) 327,00 x 315,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 327,00 x 315,00 x 122,000 mm
Longitud (imperial) 12,90 in
Longitud (métrico) 327,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 225 mm
Anchura (imperial) 12,40 in
Anchura (métrico) 315,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 4,80 in
Altura (métrico) 122,000 mm
Fondo (imperial) 12,90 in
Fondo (métrico) 327,00 mm
Requisitos eléctricos Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.