Learn More
Ohaus™ Báscula de recuento Ranger™ Count 4000
Código de producto. 15523883 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15523883 6 kg cada uno
15523893 30 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15523883 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30231103
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuada para operaciones de recuento industriales difíciles que requieren durabilidad y precisión.
  • Equipada con funciones de pesaje, recuento de piezas, control de recuento y acumulación, y puede producir resultados para una gran variedad de necesidades industriales de pesaje, recuento y medición
  • La carcasa completamente metálica ofrece resistencia y protección y maximiza la vida del producto
  • El rendimiento preciso de recuento y pesaje produce resultados precisos
  • Software fácil de usar
  • Fácil de utilizar
  • Sus diversas opciones de conectividad proporcionan conexión a múltiples dispositivos periféricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 210 horas con batería recargable
Tipo de conexión 2º RS232 (disponible como accesorio)Ethernet (disponible como accesorio)RS232 (incluido)USB (disponible como accesorio)
Estructura Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Capacidad 6 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED
Legibilidad 0,200000 g
Incluye RS232, alimentación de CA, batería recargable
Linealidad 0,400000 g
Material Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Modelo RC41M6
Repetibilidad 0,400000 g
Dimensiones (L x An) 327,00 x 315,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 327,00 x 315,00 x 122,000 mm
Longitud (imperial) 12,90 in
Longitud (métrico) 327,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 225 mm
Anchura (imperial) 12,40 in
Anchura (métrico) 315,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 4,80 in
Altura (métrico) 122,000 mm
Fondo (imperial) 12,90 in
Fondo (métrico) 327,00 mm
Requisitos eléctricos Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo