Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Código de producto. 15503893 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modelo:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tamaño de la unidad
15503893 3,00 kg RC41M3 cada uno
15503903 15,00 kg RC41M15-M cada uno
15513893 15,00 kg RC41M15 cada uno
15513903 30,00 kg RC41M30-M cada uno
15583893 3,00 kg RC41M3-M cada uno
15593893 6,00 kg RC41M6-M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15503893 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30231102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    440.84€ / paquete de 1
    Ahorro 169.16€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El OHAUS™ Ranger™ Count 4000 es ideal para operaciones de recuento industriales difíciles que requieren durabilidad y precisión. Esta báscula está equipada con funciones de pesaje, recuento de piezas, control de recuento y acumulación
  • La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
  • El rendimiento de pesaje y recuento preciso se garantiza con una resolución de recuento interna de 1:1 500 000 y un software de optimización automática que reduce los errores.
  • Fácil de utilizar con el software SmarText™, una pantalla de recuento en el centro y teclas específicas de Muestra y Tara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 210 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado)
Estructura Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Capacidad 3,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminado de 3 visores, LED de control de peso de 3 colores
Legibilidad 0,100000 g
Linealidad 0,200000 g
Modelo RC41M3
Repetibilidad 0,200000 g
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, libra, onza, libra:onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 327 x 315 x 122 mm
Peso (métrico) 15,500 kg