Descripción
- Precisión de recuento y pesaje con 30 bibliotecas de artículos
- La báscula de recuento más fácil de usar del mercado
- La estabilización rápida proporciona un rendimiento inigualable
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 210 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) |
| Estructura | Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, teclado numérico, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero, asa de transporte |
| Capacidad | 1,5 kg |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación de 3 visores + 3 LED |
| Legibilidad | 0,500000 g |
| Incluye | RS232, CA, batería recargable |
| Linealidad | 0,100000 g |
| Material | Plataforma de acero inoxidable |
| Modelo | RC31P1502-M |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?