Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa Ranger™ 7000
Código de producto. 15663844 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
15 kg
Código de producto.
15663844 15 kg
1 options
Código de producto. 15663844 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30088846
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece alta resolución, pantalla grande, muchos modos de aplicación y opciones de conectividad, gran memoria.
  • Funciones avanzadas para pesaje industrial de alto nivel
  • El rápido rendimiento y las certificaciones para uso comercial garantizan resultados precisos
  • Diseño industrial y modular resistente que permite un uso flexible y de altas prestaciones
  • Software SmarText™ de vanguardia
  • Conectividad estándar con opciones flexibles
  • Plantillas de impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 12 horas con batería recargable
Calibración No aplicable
Tipo de conexión USB (incluido), RS232 (incluido), 2º RS232 (disponible como accesorio), Ethernet (disponible como accesorio)
Estructura Diseño modular, carcasa moldeada a presión, plataforma extraíble de acero inoxidable, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel
Capacidad 15 kg
Tipo de pantalla Pantalla WQVGA a todo color, LCD TFT gráfica, con brillo controlado por el usuario
Legibilidad 0,200000 g
Incluye USB, RS232, cubierta en uso, adaptador de alimentación CA (batería recargable no incluida)
Linealidad 0,400000 g
Material Plataforma de acero inoxidable
Modelo R71MD15-EU
Dimensiones (L x An) 467,00 x 377,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 467,00 x 377,00 x 128,000 mm
Longitud (imperial) 18,40 in
Longitud (métrico) 467,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 311 mm
Anchura (imperial) 14,90 in
Anchura (métrico) 377,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 377 mm
Altura (imperial) 5,00 in
Altura (métrico) 128,000 mm
Fondo (imperial) 18,40 in
Fondo (métrico) 467,00 mm
Requisitos eléctricos Fuente de alimentación universal de 100/240 V CA 50/60 Hz, batería de litio recargable (opcional)