Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa Ranger™ 7000
Código de producto. 15558321 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
35 kg
Código de producto.
15558321 35 kg
1 options
Código de producto. 15558321 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30088835
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece alta resolución, pantalla grande, muchos modos de aplicación y opciones de conectividad, gran memoria.
  • Funciones avanzadas para pesaje industrial de alto nivel
  • El rápido rendimiento y las certificaciones para uso comercial garantizan resultados precisos
  • Diseño industrial y modular resistente que permite un uso flexible y de altas prestaciones
  • Software SmarText™ de vanguardia
  • Conectividad estándar con opciones flexibles
  • Plantillas de impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 9 horas con batería recargable
Calibración AutoCal™ - Automático
Tipo de conexión USB (incluido), RS232 (incluido), 2º RS232 (disponible como accesorio), Ethernet (disponible como accesorio)
Estructura Diseño modular, carcasa moldeada a presión, plataforma extraíble de acero inoxidable, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel
Capacidad 35 kg
Tipo de pantalla Pantalla WQVGA a todo color, LCD TFT gráfica, con brillo controlado por el usuario
Legibilidad 0,100000 g
Incluye USB, RS232, cubierta en uso, adaptador de alimentación CA (batería recargable no incluida)
Linealidad 0,200000 g
Material Plataforma de acero inoxidable
Modelo R71MHD35-EU
Dimensiones (L x An) 467,00 x 377,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 467,00 x 377,00 x 128,000 mm
Longitud (imperial) 18,40 in
Longitud (métrico) 467,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 311 mm
Anchura (imperial) 14,90 in
Anchura (métrico) 377,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 377 mm
Altura (imperial) 5,00 in
Altura (métrico) 128,000 mm
Fondo (imperial) 18,40 in
Fondo (métrico) 467,00 mm
Requisitos eléctricos Fuente de alimentación universal de 100/240 V CA 50/60 Hz, batería de litio recargable (opcional)