Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa Ranger™ 7000
Código de producto. 15808027 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración de la batería:
12 horas con batería recargable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración de la batería Tamaño de la unidad
15808027 12 horas con batería recargable cada uno
1 options
Código de producto. 15808027 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30104921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1127.00€ / paquete de 1
    Ahorro 418.00€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ofrece alta resolución, pantalla grande, muchos modos de aplicación y opciones de conectividad, gran memoria.
  • Funciones avanzadas para pesaje industrial de alto nivel
  • El rápido rendimiento y las certificaciones para uso comercial garantizan resultados precisos
  • Diseño industrial y modular resistente que permite un uso flexible y de altas prestaciones
  • Software SmarText™ de vanguardia
  • Conectividad estándar con opciones flexibles
  • Plantillas de impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Duración de la batería 12 horas con batería recargable
Calibración No aplicable
Tipo de conexión USB (incluido), RS232 (incluido), 2º RS232 (disponible como accesorio), Ethernet (disponible como accesorio)
Estructura Diseño modular, carcasa moldeada a presión, plataforma extraíble de acero inoxidable, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel
Capacidad 3 kg
Tipo de pantalla Pantalla WQVGA a todo color, LCD TFT gráfica, con brillo controlado por el usuario
Legibilidad 0,500000 g
Incluye USB, RS232, cubierta en uso, adaptador de alimentación CA (batería recargable no incluida)
Linealidad 0,100000 g
Material Plataforma de acero inoxidable
Modelo R71MD3EU-M
Dimensiones (L x An) 420,00 x 280,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420,00 x 280,00 x 114,000 mm
Longitud (imperial) 16,50 in
Longitud (métrico) 420,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 280 mm
Anchura (imperial) 11,00 in
Anchura (métrico) 280,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 280 mm
Altura (imperial) 4,50 in
Altura (métrico) 114,000 mm
Fondo (imperial) 16,50 in
Fondo (métrico) 420,00 mm
Requisitos eléctricos Fuente de alimentación universal de 100/240 V CA 50/60 Hz, batería de litio recargable (opcional)