Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
Código de producto. 16002415 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
3,00 kg
35,00 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
16002415 3,00 kg cada uno
15614553 35,00 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16002415 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30088832
El OHAUS™ Ranger™ 7000 ofrece una alta resolución, cuenta con una pantalla amplia, una gran variedad de opciones de conectividad, y una gran memoria.
  • Simplifique las aplicaciones complejas y minimice la necesidad de cálculos manuales con 10 modos de aplicación avanzados, control de dispositivos periféricos y un kit opcional para una segunda plataforma de báscula.
  • La báscula más precisa de su clase con un tiempo de estabilización de un segundo, una resolución de pantalla de hasta 75 000d o 350 000d y certificaciones para uso comercial.
  • Báscula extremadamente duradera diseñada para funcionar en entornos industriales duros.
  • Cuenta con una carcasa metálica con clasificación IP54 y terminal metálico sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 9 horas con batería recargable
Calibración AutoCal™ - Automático
Tipo de conexión Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 y USB estándar (incluidos) y un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet (los accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. Función de transferencia de datos.
Estructura Diseño modular, carcasa moldeada a presión, plataforma extraíble de acero inoxidable, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel
Capacidad 3,00 kg
Tipo de pantalla Pantalla WQVGA gráfica a todo color con brillo controlado por el usuario
Legibilidad 0,010000 g
Linealidad 0,020000 g
Modelo R71MHD3-EU
Clase de protección IP54
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 30 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, onza, libra, libra: onza, unidad personalizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 280 x 114 mm
Peso (métrico) 11,300 kg