Description
- La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
- La báscula más fácil de usar del mercado dispone de Smart Text™ para facilitar su manejo y configuración para garantizar la eficiencia en el lugar de trabajo.
- Con la pantalla más grande de su categoría, indicadores LED de control de peso y pantalla LCD retroiluminada, el Ranger 4000 puede funcionar en casi cualquier entorno industrial.
Specifications
Specifications
| Duración de la batería | 100 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado) |
| Estructura | Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable |
| Capacidad | 6,00 kg |
| Tipo de pantalla | LED, LED de control de peso de 3 colores |
| Legibilidad | 0,200000 g |
| Linealidad | 0,400000 g |
| Modelo | R41ME6 |
| Repetibilidad | 0,400000 g |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Show More |