Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Código de producto. 15533893 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modelo:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tamaño de la unidad
15533893 3,00 kg R41ME3 cada uno
15543893 3,00 kg R41ME3-M cada uno
15553893 6,00 kg R41ME6-M cada uno
15563893 15,00 kg R41ME15-M cada uno
15573883 6,00 kg R41ME6 cada uno
15573893 30,00 kg R41ME30-M cada uno
15583883 15,00 kg R41ME15 cada uno
15593883 30,00 kg R41ME30 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15533893 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30236943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    441.60€ / paquete de 1
    Ahorro 158.40€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El OHAUS™ Ranger™ 4000 es ideal para aplicaciones de pesaje industrial en las que el valor es importante, pero la calidad, la durabilidad y la funcionalidad no se pueden descuidar. Equipada con siete modos de aplicación, la báscula puede ofrecer resultados para muchas necesidades industriales de pesaje y medición.
  • La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
  • La báscula más fácil de usar del mercado dispone de Smart Text™ para facilitar su manejo y configuración para garantizar la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Con la pantalla más grande de su categoría, indicadores LED de control de peso y pantalla LCD retroiluminada, el Ranger 4000 puede funcionar en casi cualquier entorno industrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado)
Estructura Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Capacidad 3,00 kg
Tipo de pantalla LED, LED de control de peso de 3 colores
Legibilidad 0,100000 g
Linealidad 0,200000 g
Modelo R41ME3
Repetibilidad 0,200000 g
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 327 x 315 x 122 mm
Peso (métrico) 7,000 kg