Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa compacta Ranger 3000
Código de producto. 13485119 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Modelo:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30-M
R31P6
RC31P30
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tamaño de la unidad
13485119 30 kg RC31P30 cada uno
13485109 1,5 kg R31P1502 1 PCS
13415119 15 kg R31P15 cada uno
13455119 1,5 kg R31P3 1 PCS
13425119 1,5 kg R31P3 paquete de 3
13405119 6 kg R31P6 cada uno
13495109 30 kg R31P30-M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13485119 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30031786
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Ranger 3000 multiuso cuenta con todas las capacidades para producir resultados precisos con rapidez en una gran variedad de aplicaciones. Con siete modos de aplicación, Ranger 3000 es la báscula ideal para satisfacer muchas necesidades de pesaje industrial. Portátil y equipada con una batería recargable, esta báscula es útil en cualquier lugar y está equipada con funciones y características que elevan el Ranger 3000 por encima de las demás.
  • Ranger 3000 tiene la pantalla más grande de su clase y está equipada con LED de control de peso y pantallas LCD retroiluminadas que la hacen funcional en casi cualquier ambiente de trabajo.
  • La báscula más fácil de usar del mercado, fácil configuración para ahorrar tiempo y ser más productivo ’
  • Ranger 3000 ofrece resultados precisos en un segundo sin casi tiempo de espera: el ritmo lo imprime usted no la máquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 kg
Legibilidad 1 g
Modelo RC31P30
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas con optimización automática, comprobación de peso, acumulación
Anchura de la cubeta (métrico) 300 x 225 mm