Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Código de producto. 18794494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794494 5 x 1 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 18794494 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.59€
    332.85€ / paquete de 5
    Ahorro 39.74€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
For use in ELISAs, dilute to the working concentration specified on the vial label using 1% BSA/PBS or Reagent Diluent Concentrate 2 (Catalog # DY995) diluted 1:10 in deionized water.
Stable for up to 6 months after opening when stored at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 x 1 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems
Para utilizar con (aplicación) ELISA