Learn More
Thermo Scientific™ Sensor universal por ultrasonidos Ramsey™ Grad-Line
Código de producto. 12141640 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Sensor por ultrasonidos
Conectores:
MS de 0,25 vueltas, 6 clavijas
Comunicaciones:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Conectores Comunicaciones Tamaño de la unidad
12141640 Sensor por ultrasonidos MS de 0,25 vueltas, 6 clavijas Digital cada uno
1 options
Código de producto. 12141640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17500.00€
    16900.00€ / paquete de 1
    Ahorro 600.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Obtenga un funcionamiento fiable en cualquier entorno industrial con el sensor sónico universal Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line.
This product has been discontinued – effective June 26, 2023. Aftermarket support including remote technical support and some field service will continue to be available as well as spare parts based on material availability.
Please check for more details on the discontinuation and contact our service team here.
At Thermo Fisher Scientific, we provide our valued customers with the products, solutions, and support that enable you to make the world healthier, cleaner, and safer.
To ensure we can continue to offer innovation, quality, value, and acceptable lead times we continuously evaluate our portfolio and take the tough decisions to discontinue products where necessary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Comunicaciones Digital
Conectores MS de 0,25 vueltas, 6 clavijas
Descripción Sensor por ultrasonidos
Corriente de entrada 0,2 Å
Intervalo de funcionamiento (métrico) 203-813 mm
Intervalo de funcionamiento (imperial) 8-32 pulg
Corriente de salida 2 Å
Fuente de alimentación De 8 a 30 V CC
Intervalo de temperatura De -20 °C a +80 °C (de -4 °F a +176 °F)