Learn More
Cloruro de Ramosetrón, TRC
Código de producto. 30136550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136550 50 mg 50 miligramos
30135657 100 mg 100 miligramos
30010679 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR11305050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132907-72-3
Fórmula molecular C17 H17 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 315.8
Sinónimo (1-Methyl-1H-indol-3-yl)[(6R)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazol-6-yl]methanone Hydrochloride, (-)-(R)-5-[(1-Methyl-1H-indol-3-yl)carbonyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H- benzimidazole Monohydrochloride, (R)-(-)-Ramosetron Hydrochloride, Irribow, YM 060;
Nombre IUPAC (1-metilindol-3-il)-(5R)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzimidazol-5-il]metanona; Cloruro
SMILES Cl.Cn1cc(C(=O)[C@@H]2CCc3[nH]cnc3C2)c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramosetron Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O.ClH/c1-20-9-13(12-4-2-3-5-16(12)20)17(21)11-6-7-14-15(8-11)19-10-18-14;/h2-5,9-11H,6-8H2,1H3,(H,18,19);1H/t11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1138
Porcentaje de pureza >95%