Learn More
Ramosetron Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16484407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16484407 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16484407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0595
MedChemExpress Ramosetron Hydrochloride(YM060 Hydrochloride) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist for the treatment of nausea and vomiting.
Ramosetron Hydrochloride(YM060 Hydrochloride) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist for the treatment of nausea and vomiting.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramosetron Hydrochloride
CAS 132907-72-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18ClN3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo YM060
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (316.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 32 mg/mL (101.33 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)[C@@H](C3)CCC4=C3NC=N4.Cl
Peso molecular (g/mol) 315.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.8
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation