Learn More
Ramiprilat, TRC
Código de producto. 18073510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073510 5 mg 5 miligramos
18040420 2.5 mg 2.50 miligramo
18070610 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1110105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87269-97-4
Fórmula molecular C21 H28 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 388.46
Sinónimo Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,6aβ]]-, HOE 498 diacid, Ramipril diacid, Ramiprilat, Ramiprilate, Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,6aS)-
Nombre IUPAC (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]propanoil-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirol-2-carboxílico ácido
SMILES C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramiprilat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O5/c1-13(22-16(20(25)26)11-10-14-6-3-2-4-7-14)19(24)23-17-9-5-8-15(17)12-18(23)21(27)28/h2-4,6-7,13,15-18,22H,5,8-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1998
Porcentaje de pureza >95%