Learn More
Ramiprilat (diácido de ramipril), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ramiprilat |
| CAS | 87269-97-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ramiprilat |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | HOE 498 diacid, Ramipril diacid, Ramiprilat, Ramiprilate, Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,6aS)-, Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-, Ramipril Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2O5/c1-13(22-16(20(25)26)11-10-14-6-3-2-4-7-14)19(24)23-17-9-5-8-15(17)12-18(23)21(27)28/h2-4,6-7,13,15-18,22H,5,8-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| Mostrar más |