Learn More
Ramiprilat Acil-Beta-D-glucuronido >65%, TRC
Código de producto. 30428526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30428526 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30428526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1110201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1357570-22-9
Fórmula molecular C27H36N2O11
Peso molecular (g/mol) 564.58
Sinónimo Ramiprilat Acyl-B-D-Glucuronide
SMILES C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramiprilat Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChi=1S/C27H36N2O11/c1-13(28-16(24(34)35)11-10-14-6-3-2-4-7-14)23(33)29-17-9-5-8-15(17)12-18(29)26(38)40-27-21(32)19(30)20(31)22(39-27)25(36)37/h2-4,6-7,13,15-22,27-28,30-32H,5,8-12H2,1H3,(H,34,35)(H,36,37)/t13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.2319