Learn More
Ramipril, MedChemExpress
Código de producto. 16498206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498206 100 mg 100 miligramos
16432086 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0279100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramipril
CAS 87333-19-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32N2O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo HOE-498
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1C[C@@](CCC2)([H])[C@@]2([H])N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C)=O)O
Peso molecular (g/mol) 416.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.51
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus