Learn More
Ramipril, LoGiCal
Código de producto. 30461435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461435 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461435 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0448.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramipril
CAS 87333-19-5
Nombres de analitos o componentes Ramipril
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H32 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ramipril, (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Altace, Cardace, Delix, HOE 498, Hopace, Pramace, Quark, Ramace, Ramipres, Triatec, Tritace, Unipril, Vesdil, [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirrol-2-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 416.51
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416,2311 g/mol