Learn More
Ramipril Diketopiperazina, TRC
Código de producto. 30135188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135188 25 mg 25 miligramos
30134203 1 mg 1 miligramo
30006180 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR11100825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108731-95-9
Fórmula molecular C23 H30 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 398.5
Sinónimo Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril Imp. D (EP), Ramipril Diketopiperazine
Nombre IUPAC etil (2S)-2-[(2S,4aS,5aS,8aS)-2-metil-1,4-dixoxo-2,4a,5,5a,6,7,8,8,8a-octahidrociclopenta[3,4]pirrolo[3,5-c]pirazina-3-il]-4-fenilbutanoato
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCC[C@H]4C[C@H]3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramipril Diketopiperazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2206