Learn More
Ramipril-d5 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ramipril-d5 |
| CAS | 1132661-86-9 |
| Fórmula molecular | C23H27D5N2O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Altace-d5, Cardace-d5, Delix-d5, HOE-498-d5, Pramace-d5, Ramace-d5, Unipril-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1/i4D,5D,6D,8D,9D |
| SMILES | C[C@@H](C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O)=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirrol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 421.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.2625 |