Learn More
Ramipril Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30418028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418028 5 mg -
30413113 2 mg -
30410606 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1110055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1357570-21-8
Fórmula molecular C29H40N2O11
Peso molecular (g/mol) 592.63
Sinónimo 1-[(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate] β-D-Glucopyranuronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirol-2-carbonil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico ácido
SMILES C[C@@H](C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramipril Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H40N2O11/c1-3-40-27(38)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)30-15(2)25(35)31-19-11-7-10-17(19)14-20(31)28(39)42-29-23(34)21(32)22(33)24(41-29)26(36)37/h4-6,8-9,15,17-24,29-30,32-34H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,36,37)/t15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.2632