Description
- Adecuado para exposición continua a ácidos diluidos y concentrados (calientes).& frío), bases y la mayoría de los disolventes orgánicos, incluidos etanol, THF, acetato de etilo, acetona, DCM, tolueno, pentano y acetonitrilo
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno |
| Tipo | Proceso de repuesto BallProbe |