Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Cabezal de fibra de repuesto BallProbe
Código de producto. 17769417 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de fibra de repuesto BallProbe
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17769417 Cabezal de fibra de repuesto BallProbe cada uno
1 options
Código de producto. 17769417 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8100287101
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Reemplazo BallProbe para usar con el MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno.
  • Adecuado para exposición continua a ácidos diluidos y concentrados (calientes).& frío), bases y la mayoría de los disolventes orgánicos, incluidos etanol, THF, acetato de etilo, acetona, DCM, tolueno, pentano y acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno
Tipo Cabezal de fibra de repuesto BallProbe