Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Reemplazo Bioreactor BallProbe
Código de producto. 17749417 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17749417 Analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman cada uno
1 options
Código de producto. 17749417 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8100285101
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Reemplazo BallProbe para usar con el MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno.
  • Adecuado para exposición continua a ácidos diluidos y concentrados (calientes).& frío), bases y la mayoría de los disolventes orgánicos, incluidos etanol, THF, acetato de etilo, acetona, DCM, tolueno, pentano y acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reemplazo Bioreactor Sonda de bola
Para utilizar con (equipo) Analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman