Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno
Código de producto. 17709417 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Analizador Raman de procesos
Incluye:
Bioreactor Sonda de bola
Celda de flujo de baja presión
Sonda esférica del proceso
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye unitSize
17709417 Analizador Raman de procesos Bioreactor Sonda de bola cada uno
17719417 Analizador Raman de procesos Sonda esférica del proceso cada uno
17729417 Analizador Raman de procesos Celda de flujo de baja presión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17709417 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8000488101
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El Thermo Scientific™ MarqMetrix™ El analizador Raman de proceso todo en uno es un sistema espectrómetro Raman todo en uno compacto y portátil con tecnología patentada, diseñado específicamente para una implementación rápida, facilidad de uso y escalabilidad flexible en mercados donde el tiempo para obtener resultados es clave.
Con el MarqMetrix Analizador Raman de procesos: las empresas pueden realizar análisis en tiempo real, no destructivos e inmediatos sin preparación de muestras.
El MarqMetrix El analizador todo en uno permite realizar mediciones precisas y exactas de forma sencilla y comprensible. El hardware de un solo botón y el software fácil de usar permitirá realizar mediciones Raman de alta precisión en menos de 15 minutos de forma inmediata.
El MarqMetrix El sistema todo en uno se integra fácilmente a su proceso existente y elimina la necesidad de conocimientos técnicos costosos.
Versatilidad de las aplicaciones
  • Bioprocesamiento PAT (Tecnología analítica de procesos)
  • Aceite& Producción de gas
Utilice Raman en línea para la monitorización de procesos
Con un tamaño reducido y un coste menor, el MarqMetrix El analizador Raman de procesos todo en uno hace posible el monitoreo de procesos en línea y le permite tomar decisiones de optimización más rápidamente.
Empaca tu MarqMetrix Sistema Todo en Uno en un estuche protector y llévelo al punto donde lo necesite. La calibración de fábrica garantiza un análisis continuo y preciso desde el primer momento.
Planes de servicio
Thermo Fisher Scientific ofrece Planes de Servicio diseñados para maximizar la productividad y optimizar el rendimiento durante todo el ciclo de vida de su MarqMetrix Sistema todo en uno. Los planes incluyen ventajas de servicio exclusivas como:
  • Asistencia técnica ilimitada
  • Servicios de reparación en almacén
  • Mantenimiento del cumplimiento del sistema
  • Servicios de consultoría
Software
Maximizar el poder de la MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno con Thermo Scientific Lykos PAT Software: un software de control y monitoreo remoto diseñado para simplificar las complejidades de la quimiometría con características que incluyen:
  • Visualización, almacenamiento y exportación en tiempo real de los resultados de la monitorización de bioprocesos
  • Controlar y monitorear remotamente el MarqMetrix Analizador Raman de procesos todo en uno desde fuera del laboratorio
  • Uso simplificado y flujo de trabajo intuitivo para espectroscopistas que no conocen Ramen
  • Controlar múltiples MarqMetrix Analizadores todo en uno desde una ubicación central
Complementos disponibles: Características de cumplimiento de cGMP y 21 CFR parte 11 para entornos regulados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Analizador Raman de procesos
Fondo (métrico) 25 cm
Requisitos eléctricos Tensión de entrada: 90-264 V CA, 50-60 Hz, tensión de funcionamiento: 12VDC, 2A
Altura (métrico) 7,7 cm
Resolución Promedio de 6,5 cm-1 en el intervalo espectral
Detalles de software Software: MarqMetrix Controlador de suite Raman: PC integrado (sistema operativo Windows 10)
Intervalo espectral De 100 a 3250 cm-1
Intervalo de longitud de onda 785 nm, potencia de excitación: De 10 a 450 mW
Anchura (métrico) 25 cm
Características de seguridad 1 interruptor de intercambio láser con llave, disparador de láser electrónico
Detector CCD estabilizado térmicamente (TEC de 2 etapas)
Fiber Conditions FC/PC (excitación y recogida)
Incluye Bioreactor Sonda de bola
Certificaciones/conformidad Certificación del láser: Dispositivo láser de clase 3B; notificado a la FDA
Ruido residual ≤ 16,5 cuentas a una integración de 10 segundos
Puertos 1 puerto Ethernet RJ-45 3 USB 3.0, 1 puerto de pantalla 1.1 (VGA, DVI o HDMI con adaptador)