Learn More
Ramifenazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ramifenazone |
| CAS | 3615-24-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14H19N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-(isopropylamino)-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropylaminopyrazolone, 4-(Isopropylamino)antipyrine, 4-(Isopropylamino)phenazone, 4-Isopropylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Monoisopropylamino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O/c1-10(2)15-13-11(3)16(4)17(14(13)18)12-8-6-5-7-9-12/h5-10,15H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)NC1=C(C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,5-dimetil-2-fenil-4-(propan-2-ilamino)pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Mostrar más |