Learn More
Ramelteon, TRC
Código de producto. 30137439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137439 500 mg 500 miligramos
30135052 25 mg 25 miligramos
30004679 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR110051500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196597-26-9
Fórmula molecular C16 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 259.34
Sinónimo N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, Propanamide, N-[2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]-, (S)-, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, Ramelteon, Rozerem, TAK 375
Nombre IUPAC N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e][1]benzofurano-8-il]etil]propanamida
SMILES CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ramelteon
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1572