Learn More
Ramelteón, Mikromol™
Descripción
Ramelteón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ramelteon |
| CAS | 196597-26-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ramelteon |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, Propanamide, N-[2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]-, (S)-, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, Ramelteon, Rozerem, TAK 375 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e][1]benzofuran-8-il]etil]propanamida |
| Mostrar más |