Learn More
Metabolito Ramelteon M-II (mezcla de R y S en posición hidroxi), TRC
Código de producto. 30423548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423548 25 mg
30409888 1 mg
30408841 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR11006025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 896736-21-3
Fórmula molecular C16 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 275.34
Sinónimo Ramelteon Metabolite M-Ii
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-[2-(2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e][1]benzofurano-8-il)etil]propanamida
SMILES CC(O)C(=O)NCCC1CCc2ccc3OCCc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1521
Porcentaje de pureza >95%